Imprimer
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC99028-1G PC99028-500MG PC99028-5G
APOSPC99028-1GEA 188 EUR
APOSPC99028-1G APOSPC99028-500MG APOSPC99028-5G
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formule: C₁₀H₉BrF₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32707280
Numéro CAS: 2484889-09-8