Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28790312 Numéro CAS: 1806321-00-5 |