Imprimer
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2,6-difluoro-3-iodophenyl)(methyl)sulphane
PC99019-1G PC99019-5G
APOSPC99019-1GEA 209 EUR
APOSPC99019-1G APOSPC99019-5G
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene
Formule: C₇H₅F₂IS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32707289
Numéro CAS: 2484889-05-4