Imprimer
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC99017-1G PC99017-5G
APOSPC99017-1GEA 331 EUR
APOSPC99017-1G APOSPC99017-5G
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₃FO
Poids moléculaire: 168.208 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17222275
Numéro CAS: 1267002-57-2