Imprimer
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC99015-1G PC99015-500MG
APOSPC99015-1GEA 735 EUR
APOSPC99015-1G APOSPC99015-500MG
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate
Formule: C₉H₇ClF₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18416422
Numéro CAS: 1261541-73-4