Imprimer
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9848-1G PC9848-5G
APOSPC9848-1GEA 134 EUR
APOSPC9848-1G APOSPC9848-5G
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formule: C₅H₆BrF₃O₂
Point d'ébullition: 92 °C (4 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458181
Numéro CAS: 914635-99-7
UN: 3265
ADR: 8,III