Imprimer
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9840-2G PC9840-10G
APOSPC9840-2GEA 183 EUR
APOSPC9840-2G APOSPC9840-10G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine dihydrochloride
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClFN₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973341
Numéro CAS: 1049733-74-5