Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
PC9791-1G PC9791-5G
APOSPC9791-1GEA 364 EUR
APOSPC9791-1G APOSPC9791-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine
Formule: C₁₀H₉F₆N
Poids moléculaire: 257.176 g/mol
Point d'ébullition: 6.5…64.5 °C (3.2 mm Hg)
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038875
Numéro CAS: 187085-97-8