Imprimer
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9730-1G PC9730-5G PC9730-25G
APOSPC9730-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9730-1G APOSPC9730-5G APOSPC9730-25G
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₆ClFN₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06245512
Numéro CAS: 64172-78-7