Imprimer
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,6-Difluoro-4-hydrazinylpyridine
PC9683-100MG PC9683-1G PC9683-250MG
APOSPC9683-100MGEA 34.8 EUR
APOSPC9683-100MG APOSPC9683-1G APOSPC9683-250MG
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₅F₂N₃
Poids moléculaire: 145.11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436095
Numéro CAS: 837364-94-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III