Imprimer
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chloro(difluoro)acetic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-chloro-2,2-difluoroethanoate
PC9651-25G PC9651-5G
APOSPC9651-25GEA 354 EUR
APOSPC9651-25G APOSPC9651-5G
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate
Formule: C₆H₉ClF₂O₂
Point d'ébullition: 65…70 °C (10 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153088
Numéro CAS: 167308-43-2