1-Bromo-1-fluoroethene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₂BrF Point d'ébullition: 6,8 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04038866 Numéro CAS: 420-25-7 UN: 3161 ADR: 2.1, |