Imprimer
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-4,5-diamino-2-fluorobenzene
PC9574-1G PC9574-25G PC9574-5G
APOSPC9574-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9574-1G APOSPC9574-25G APOSPC9574-5G
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrFN₂
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458150
Numéro CAS: 153505-37-4