Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9568-1G PC9568-5G PC9568-250MG
APOSPC9568-1GEA 46.4 EUR
APOSPC9568-1G APOSPC9568-5G APOSPC9568-250MG
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458148
Numéro CAS: 866683-57-0
UN: 1993
ADR: 3,III