Imprimer
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC9559-1G PC9559-25G PC9559-5G
APOSPC9559-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9559-1G APOSPC9559-25G APOSPC9559-5G
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄BrClF₃N
Densité: 1,769 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369770
Numéro CAS: 870703-71-2