Imprimer
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-4-(chloromethyl)-1-fluorobenzene, α,3-Dichloro-4-fluorotoluene
PC9555-1G PC9555-25G PC9555-5G
APOSPC9555-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9555-1G APOSPC9555-25G APOSPC9555-5G
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂F
Poids moléculaire: 179.019 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701044
Numéro CAS: 2994-69-6
UN: 3265
ADR: 8 III