Imprimer
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9533-10G PC9533-50G
APOSPC9533-10GEA 72.5 EUR
APOSPC9533-10G APOSPC9533-50G
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Formule: C₃H₃Cl₂F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039302
Numéro CAS: 20411-84-1