4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-4'-chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 5-(Bromoacetyl)-2-chlorobenzotrifluoride, 2-Bromo-1-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 2-Bromo-1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Formule:
C₉H₅BrClF₃O Point de fusion: 36…38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094558 Numéro CAS: 630404-09-0 UN: 3261 ADR: 8,III |