Imprimer
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Carbamoylthiazol-2-yl)-2,4-difluorobenzene, 4-Carbamoyl-2-(2,4-difluorophenyl)thiazole
PC9446-1G PC9446-250MG PC9446-500MG
APOSPC9446-1GEA 134 EUR
APOSPC9446-1G APOSPC9446-250MG APOSPC9446-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₂N₂OS
Point de fusion: 239…241 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00277199
Numéro CAS: 175276-97-8