Imprimer
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9439-1G PC9439-500MG
APOSPC9439-1GEA 1180 EUR
APOSPC9439-1G APOSPC9439-500MG
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₈H₁₅F₃N₂OS
Point de fusion: 134…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00244951
Numéro CAS: 318247-69-7