Imprimer
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9428-1G PC9428-500MG
APOSPC9428-1GEA 590 EUR
APOSPC9428-1G APOSPC9428-500MG
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
Formule: C₁₅H₁₀F₃NO₅
Poids moléculaire: 341.239 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138767
Numéro CAS: 320417-31-0