Imprimer
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9378-1G PC9378-250MG
APOSPC9378-1GEA 191 EUR
APOSPC9378-1G APOSPC9378-250MG
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₄S
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664348
Numéro CAS: 780-97-2