Imprimer
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9369-1G PC9369-5G
APOSPC9369-1GEA 49.3 EUR
APOSPC9369-1G APOSPC9369-5G
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
2,4-Difluorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
Point d'ébullition: 85…87 °C (11 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458139
Numéro CAS: 141060-00-6
UN: 1760
ADR: 8,III