Imprimer
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9320-1G PC9320-500MG PC9320-5G
APOSPC9320-1GEA 203 EUR
APOSPC9320-1G APOSPC9320-500MG APOSPC9320-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₂₁H₁₃F₂NO
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232016
Numéro CAS: 339115-12-7