Imprimer
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9314-1G PC9314-250MG
APOSPC9314-1GEA 188 EUR
APOSPC9314-1G APOSPC9314-250MG
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
Point d'ébullition: 91…92 °C (6 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458138
Numéro CAS: 121639-61-0
UN: 3265
ADR: 8,III