3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(2-Chloro-2-oxoethyl)benzotrifluoride
Formule:
C₉H₆ClF₃O Point d'ébullition: 94…96 °C (15 mm Hg) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08458137 Numéro CAS: 2003-14-7 UN: 1760 ADR: 8,III |