Imprimer
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC9306-1G PC9306-5G PC9306-25G
APOSPC9306-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9306-1G APOSPC9306-5G APOSPC9306-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Point de fusion: 194,2…194.8 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258947
Numéro CAS: 914636-20-7