α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride
Formule:
C₇H₅ClFNO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02179417 Numéro CAS: 42202-95-9 |