Imprimer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9297-1G PC9297-25G
APOSPC9297-1GEA 29 EUR
APOSPC9297-1G APOSPC9297-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
Point d'ébullition: 224 °C
Point de fusion: 33…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115830
Numéro CAS: 850156-39-7
UN: 3261
ADR: 8,III