Imprimer
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
PC9296-1G PC9296-25G PC9296-5G
APOSPC9296-1GEA 65.4 EUR
APOSPC9296-1G APOSPC9296-25G APOSPC9296-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO₂
Point d'ébullition: 133 °C (12 mm Hg)
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277634
Numéro CAS: 850563-45-0
UN: 3261
ADR: 8,III