Imprimer
Perfluoroheptanoic anhydride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9291-25G PC9291-100G PC9291-5G
APOSPC9291-25GEA 480 EUR
APOSPC9291-25G APOSPC9291-100G APOSPC9291-5G
Perfluoroheptanoic anhydride 98%
Perfluoroheptanoic anhydride
Formule: C₁₄F₂₆O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00156011
Numéro CAS: 78225-99-7
UN: 3265
ADR: 8,III