Imprimer
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methylbenzene, α'-Bromo-3-fluoro-o-xylene
PC9288-1G PC9288-5G
APOSPC9288-1GEA 192 EUR
APOSPC9288-1G APOSPC9288-5G
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660281
Numéro CAS: 886502-18-7
UN: 3265
ADR: 8,III