Imprimer
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2-oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC9274-1G PC9274-5G
APOSPC9274-1GEA 230 EUR
APOSPC9274-1G APOSPC9274-5G
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Point d'ébullition: 66…72 °C (0,2 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934868
Numéro CAS: 110193-60-7