Imprimer
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9250-1G PC9250-250MG
APOSPC9250-1GEA 574 EUR
APOSPC9250-1G APOSPC9250-250MG
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formule: C₆H₆F₃NO
Point d'ébullition: 90…100 °C (20 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086222
Numéro CAS: 868755-68-4
UN: 2735
ADR: 8,III