Imprimer
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9224-25G PC9224-5G
APOSPC9224-25GEA 663 EUR
APOSPC9224-25G APOSPC9224-5G
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran
Formule: C₇H₈F₆O
Point d'ébullition: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155855
Numéro CAS: 53005-42-8
UN: 1993
ADR: 3,III