Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC9198-1G PC9198-250MG
APOSPC9198-1GEA 0 EUR
APOSPC9198-1G APOSPC9198-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741350
Numéro CAS: 436799-36-9