Imprimer
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α'-Dichloro-α,α,α',α'-tetrafluoro-p-xylene
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 525 EUR
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
Formule: C₈H₄Cl₂F₄
Point d'ébullition: 55,5 °C (3.8 mm Hg)
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320797
Numéro CAS: 2629-68-7