Imprimer
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluoropropyl methanesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl mesylate, 3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
PC9175-1G PC9175-5G PC9175-250MG
APOSPC9175-1GEA 102 EUR
APOSPC9175-1G APOSPC9175-5G APOSPC9175-250MG
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
Formule: C₄H₉FO₃S
Poids moléculaire: 156.176 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C (15 mm Hg)
Point éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01715281
Numéro CAS: 372-04-3
UN: 2810
ADR: 6.1 II