4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₂BrF₂N Poids moléculaire: 217.998 g/mol Point de fusion: 51…52 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09030640 Numéro CAS: 126163-58-4 |