4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Cyano-2,3-difluoroaniline
Formule:
C₇H₄F₂N₂ Poids moléculaire: 154.117 g/mol Point de fusion: 108…110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09030642 Numéro CAS: 112279-71-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |