Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinobenzotrifluoride
PC9168-1G PC9168-250MG
APOSPC9168-1GEA 193 EUR
APOSPC9168-1G APOSPC9168-250MG
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₇H₅ClF₄N₂
Poids moléculaire: 228.575 g/mol
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972729
Numéro CAS: 110499-66-6