Imprimer
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC912339-1G PC912339-250MG PC912339-500MG
APOSPC912339-1GEA 1550 EUR
APOSPC912339-1G APOSPC912339-250MG APOSPC912339-500MG
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formule: C₉H₁₅F₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28975525
Numéro CAS: 1780964-59-1