Imprimer
7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC912334-100MG PC912334-250MG
APOSPC912334-100MGEA 50.9 EUR
APOSPC912334-100MG APOSPC912334-250MG
7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
7-Fluoroindoline hydrochloride
Formule: C₈H₈FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27923560
Numéro CAS: 1820711-83-8