Imprimer
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC911877-100MG PC911877-1G PC911877-250MG
APOSPC911877-100MGEA 364 EUR
APOSPC911877-100MG APOSPC911877-1G APOSPC911877-250MG
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
2-Bromo-3,6-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27939127
Numéro CAS: 1382786-22-2