Imprimer
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC911358-1G PC911358-250MG
APOSPC911358-1GEA 864 EUR
APOSPC911358-1G APOSPC911358-250MG
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839930
Numéro CAS: 886362-79-4