Imprimer
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC911251-1G PC911251-250MG
APOSPC911251-1GEA 754 EUR
APOSPC911251-1G APOSPC911251-250MG
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Poids moléculaire: 193.174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800431
Numéro CAS: 948015-67-6