Imprimer

3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC911150-1G PC911150-5G
APOSPC911150-1GEA 248 EUR
APOSPC911150-1G APOSPC911150-5G
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Poids moléculaire: 193.174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036172
Numéro CAS: 1267271-26-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR