Imprimer
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Nitro-5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC911116-1G PC911116-250MG PC911116-5G
APOSPC911116-1GEA 140 EUR
APOSPC911116-1G APOSPC911116-250MG APOSPC911116-5G
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₂F₃N₃O₂
Poids moléculaire: 181.073 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971110
Numéro CAS: 1046462-99-0