Imprimer
(3S)-3-Amino-4-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC911010-1G PC911010-250MG
APOSPC911010-1GEA 377 EUR
APOSPC911010-1G APOSPC911010-250MG
(3S)-3-Amino-4-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride 98%
(3S)-3-Amino-4-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861012
Numéro CAS: 331763-68-9