Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910952-1G PC910952-5G
APOSPC910952-1GEA 270 EUR
APOSPC910952-1G APOSPC910952-5G
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one
Formule: C₁₂H₁₅FO
Poids moléculaire: 194.245 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11210352
Numéro CAS: 1426-70-6